Documenti fondamentali
794-0285
GC Analysis of Terpinen-4-ol and Methyl Mandelate Enantiomers on α-DEX 120, β-DEX 120, and γ-DEX 120
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (α-DEX 24310, β-DEX 24304, γ-DEX 24307)
oven: 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 35 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: 1 mg/mL in methylene chloride
applicazioni
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Analita
Descrizione
    Methyl (S)-(+)-mandelate
    Methyl (R)-(−)-mandelate
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)