Documenti fondamentali
78823
Supelco
Xanthurenic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
4,8-Dihydroxyquinaldic acid, 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17
Beilstein:
185954
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
297-298 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
clinical
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)