Documenti fondamentali
72689
Supelco
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane
analytical standard
Sinonimo/i:
Dihydro-7a-ethyloxazolo[3,4-c]oxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.18
Beilstein:
105946
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
75 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
95-98 °C
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)