Documenti fondamentali
713-1027
HPLC Analysis of Proteins on TSKgel® Ether-5PW
application for HPLC
Sinonimo/i:
Proteins, mixture
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: TSKgel Ether-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (808641)
mobile phase: 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analita
Descrizione
    α-Chymotrypsin
    Ribonuclease
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)