Documenti fondamentali
713-0917
HPLC Analysis of Hydrolyzed β-Cyclodextrin on TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)