Key Documents
713-0141
HPLC Analysis of Barbiturates on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 25 mM potassium phosphate buffer, pH 6.9 (25:75, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 25 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Methyprylon
    Hexobarbital
    Butalbital
    Butabarbital
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)