Documenti fondamentali
713-0089
GC Analysis of Menthol Enantiomers on α-DEX 120
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: α-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24310)
oven: 110 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each component
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
personal care
Note legali
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    (+)-Neomenthol
    (−)-Menthol
    (−)-Neomenthol
    (+)-Menthol
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)