Key Documents
69382
Supelco
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
465.8 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
241 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)