69089
Dibutyl adipate
analytical standard
Sinonimo/i:
Adipic acid dibutyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
305 °C (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)