Documenti fondamentali
68992
Supelco
2-Nitrophenyl octyl ether
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Nitro-2-octyloxybenzene
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.32
Beilstein:
2529905
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. eboll.
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
May be used as a plasticizer for cellulose triacetate membranes providing impermeability to metal cations, but allowing anion exchange.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)