67496-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 5 cm × 300 μm, 3.4 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware (column)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Descrizione
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Classi chimiche degli analiti
proteins
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
1% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 300 μm
Area superficiale
~15 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3.4 μm
Dimensione pori
3.4 μm particle size
400 Å
pH di lavoro
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)