Documenti fondamentali
67083-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide CN, 5 μm Guard Cartridge, 5.0 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel hardware (guard cartridge)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L10
Descrizione
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
1.5% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
0.5 cm × 3 mm
Area superficiale
60 m2/g
Copertura della superficie
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5.0 μm
Dimensione pori
160 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrizione generale
BIOshell Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of BIOshell columns. These BIOshell guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridge is packed with BIOshell Fused-Core particles. Order the guard column holder (66841-U) separately.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)