Documenti fondamentali
67064-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Lungh. × D.I.:
10 cm × 2.1 mm
Area superficiale:
60 m2/g
Dimensione particelle:
5.0 μm
Gruppo funzionale matrice:
cyano phase
Dimensione pori:
160 Å
Matrice:
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide CN, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel hardware (column)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L10
Descrizione
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Classi chimiche degli analiti
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
1.5% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Area superficiale
60 m2/g
Copertura della superficie
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5.0 μm
Dimensione pori
160 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrizione generale
BIOshell 160 Å Peptide CN columns provide an alternative selectivity to the traditional C18 bonded phases. The introduction of the cyano group enables peptides and small proteins to be separated due to a combination of hydrophobicity and dipole-dipole interactions making this column an excellent choice for biomolecules that are not resolved on traditional C18 columns. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected cyanopropyl ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?  
Precolonna
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)