67016-U
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm Guard Cartridge, 5.0 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel hardware (guard cartridge)
agenzia
suitable for USP L1
Descrizione
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
4.0% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
0.5 cm × 2.1 mm
Area superficiale
60 m2/g
Copertura della superficie
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5.0 μm
Dimensione pori
160 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)