Documenti fondamentali
64800-U
Glass Marking Pen
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Confezionamento
pkg of 1
Descrizione generale
Writes on virtually any surface, even glass, without fading or smearing. The 0.33mm fineline marker uses a permanent oilbased black ink that is waterproof, and fade and bleed resistant.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)