64055-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3.0 mm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3 cm × 3.0 mm
Area superficiale
135 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
biphenyl phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.