61870-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, 5 μm, NP,
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 432NP5-4610
Confezionamento
1 ea of
Parametri
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Impurezze
<10 ppm
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Gruppo funzionale matrice
ethyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
operating pH range
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Compatibilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)