582715-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
1.4% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)