577440-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 unit
Grado di funzionalizzazione
1.0% loading
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 1 mm
Area superficiale
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
Gruppo funzionale matrice
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)