57648
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 2 mL, PEEK
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Prodotti consigliati
Materiali
PEEK
PEEK sample loop
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
Volume
2 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)