Key Documents
57641
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 10 μL, PEEK
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Materiali
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
Volume
10 μL
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)