Documenti fondamentali
57270
Glass Magnet
diam. × thickness 4 in. × 3/16 in., pkg of 2 ea
Sinonimo/i:
Glass Magnet VIAL HOLDER PK/2
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Confezionamento
pkg of 2 ea
diam. × spessore
4 in. × 3/16 in.
Descrizione generale
The Glass Magnet Vial Holder keeps individual vials, ampuls, and other vessels in place.
Note legali
Glass Magnet is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.