57136
Provetta Supelclean™ LC-18 SPE
volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pk of 16
Grado di funzionalizzazione
~11.5% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
60 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?