568422-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
3.5% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
100 m2/g
Copertura della superficie
4.5 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C5 (pentyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Anticorpo
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.