567571-U
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Sinonimo/i:
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Guard-Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Discovery® HS F5 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L43
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Area superficiale
300 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
PFP (pentafluorophenyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
use to protect Discovery HS F5
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
567571-U | 4061833517130 |