Key Documents
567508-U
Supelco
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Colonna HPLC Discovery® HS F5, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L43
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
4 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
PFP (pentafluorophenyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
operating pH range
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Linee guida per il trasferimento di un metodo C18 a Discovery® HS F5:
Di solito sulla HS F5 la ritenzione delle basi dura più a lungo che su una C18. Aumentando dal 5 al 10% il contenuto organico di una separazione C18 di solito si ottiene una ritenzione simile su una HS F5. I risultati con altri composti mostrano un′ampia variabilità. Tuttavia è generalmente vero che i soluti con valori log Po/w inferiori a 2,5 subiscono una ritenzione più prolungata su HS F5 che su una C18. Il grado di differenza dipende fortemente dal soluto.
La fase legata Discovery® HS F5 fornisce separazioni in fase inversa marcatamente differenti rispetto alle colonne C18. Tuttavia, la finestra temporale di ritenzione entro la quale avviene l′eluizione dei composti è la stessa, per cui il trasferimento della maggior parte dei metodi C18 non presenta difficoltà.
Caratteristiche e vantaggi
  • Selettività eccezionale
  • Ritenzione simile a C18 (a volte richiede una fase mobile più forte)
  • Forma di picco eccezionale
  • Separazioni LC-MS stabili, a bassa diffusione
  • Separazioni scalabili per dimensioni delle particelle da 3 a 10 μm
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Milan Nobilis et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(32), 3845-3852 (2011-11-22)
New bioanalytical SPE-HPLC-PDA-FL method for the determination of the neuroleptic drug tiapride and its N-desethyl metabolite was developed, validated and applied to xenobiochemical and pharmacokinetic studies in humans and animals. The sample preparation process involved solid-phase extraction of diluted plasma
Hiroyuki Kataoka et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(1), 331-340 (2012-10-16)
We have developed a simple and sensitive method for the simultaneous determination of testosterone (TES), cortisol (CRT), and dehydroepiandrosterone (DHEA) in saliva by automated online in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a Discovery HS
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein