Documenti fondamentali
56738
Supelco
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Sinonimo/i:
0.040IN ID SS TUBING, 1/16IN OD, 10CM
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Materiali
none band
Lungh. × D.E. × D.I.
10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Descrizione generale
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)