Documenti fondamentali
56099
Adjustable Column Endpiece (Flow Adapter)
column I.D. 10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Caratteristiche
adjustable
Produttore/marchio commerciale
Omnifit 6165
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. colonna
10 mm
Applicazioni
Plunger allows 80 mm of height adjustment, with a fine control that minimizes the risk of disturbance to the packed bed.
8 cm maximum adjustment.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)