Documenti fondamentali
55076
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
natural PEEK adapter (one-piece design)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
female Luer (lock rim)
10-32 female
Descrizione generale
Upchurch Tubing Adapter, made of PEEK, is natural in color. It is used to connect membrane adsorber units to a workstation.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)