54373
Pyridalyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
2-{3-{2,6-Dichloro-4-[(3,3-dichloro-2-propen-1-yl)oxy]phenoxy}propoxy}-5-(trifluoromethyl)pyridine, [2,6-Dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl]-3-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)propyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=C(OCCCOC2=NC=C(C(F)(F)F)C=C2)C(Cl)=CC(OCC=C(Cl)Cl)=C1
InChI
1S/C18H14Cl4F3NO3/c19-13-8-12(27-7-4-15(21)22)9-14(20)17(13)29-6-1-5-28-16-3-2-11(10-26-16)18(23,24)25/h2-4,8-10H,1,5-7H2
AEHJMNVBLRLZKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)