54041-U
Carboxen® 1000 Reversible SPE Tube
200 mg/mL, pk 30
Sinonimo/i:
Carbon adsorbent, SPE cartridge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Carboxen®
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
General guidelines for choosing carbon adsorbents, physical characteristics of Supelco® carbon adsorbents, adsorbent cross reference