Documenti fondamentali
53779-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L86
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Area superficiale
135 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydroxy, penta- phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which