53496-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Nome del prodotto
Ascentis® Express ES-Cyano, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L10
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 mm × 3 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
1-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Note legali
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)