Documenti fondamentali
52747-U
Supelco
Discovery® DSC-Diol SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 50 mg
Confezionamento
pk of 108
Grado di funzionalizzazione
7% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
diol bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Polymerically bonded, 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
  • Polar sorbent most commonly used for normal phase applications (polar extractions from non-polar matrices)
  • The sorbent dihydroxy groups facilitate strong hydrogen bonding
  • Excellent selectivity when extracting structurally similar molecules
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)