51419-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ascentis® Express HILIC, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
tecniche
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3 cm × 3 mm
Area superficiale
120 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH
1-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)