Documenti fondamentali
51354-U
MXP High Pressure Valves for HPLC
stainless steel, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Materiali
stainless steel
Descrizione
MXP7900-000 2-position, 6-port
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
The MXP7900-000 valve is the standard 2-position, 6-port switching valve designed for traditional HPLC and related techniques, used for traditional sample injections or to provide dual-column functionality in your system.
The MXP9900-000 valve should be used when the application requires biocompatability.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)