51104AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, , HPLC Guard Cartridge, pkg of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L40
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
silica gel particle platform
Gruppo funzionale matrice
cellulose, DMPC- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
3.5-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.