50622-U
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L43
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 3 mm
Area superficiale
90 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
PFP (pentafluorophenyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)