505358
LpDNPH S10L Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composizione
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
1 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.