50498-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Nome del prodotto
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 mm × 4.6 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
phenylhexyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)