50496-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
agenzia
suitable for USP L11
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 3 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Gruppo funzionale matrice
phenylhexyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Note legali
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)