Documenti fondamentali
503290
Aalborg Mass Flowmeter Power Supply
AC/DC input 230 V AC (12 VDC; EU power plug)
Sinonimo/i:
230V/12VDC POWER SUPPLY FOR MASS FLOWMETER
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
Nota a piè di pagina
CE approved.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5032904061833660980