Key Documents
502383
Micro-Splitter Valve (Low Pressure)
1/4-28 flangeless fittings
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
eCl@ss:
32060101
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc P-450
Parametri
800 psi max. pressure
Raccordi
1/4-28 flangeless fittings
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)