Documenti fondamentali
500461
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
250 μL cartridge, PEEK
Sinonimo/i:
ASI PEEK MIXER CARTRIDGE,250UL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Materiali
PEEK
Compatibilità
for use with ASI low volume mixer housing
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)