48114
Pesticide-HC Calibration Standards Kit
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 8080,8081
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Includes 1 ml of the following solutions, each at 1000 μg/ml in isooctane unless otherwise noted.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
- Aroclor 1016 solution (48097) 1 mL
- Aroclor 1221 solution (48098) 1 mL
- Aroclor 1232 solution (44805) 1 mL
- Aroclor 1242 solution (44806) 1 mL
- Aroclor 1248 solution (44807) 1 mL
- Aroclor 1254 solution (44808) 1 mL
- Aroclor 1260 solution(44809) 1 mL
- Aroclor 1262 solution (44810) 1 mL
- Chlordane (48065-U) 1 mL
- TCL Pesticides Mix (48913) 1 mL
- Toxaphene (48103) 1 mL
Vedi tutto (11)
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?