Key Documents
47101
Supelco
n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10
(varied conc.), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D5442
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Concentrazione
(varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
25.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3.89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)