Documenti fondamentali
46967-U
Supelco
EPA 624 Calibration Mix B
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
EPA 624
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    Bromomethane
    Chloroethane
    Chloromethane
    Trichlorofluoromethane
    Vinyl chloride
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)