Documenti fondamentali
42174
Supelco
Ampoules 2ml
for color reference solutions
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Livello qualitativo
diam. × alt.
12 mm × 115.8 mm
Applicazioni
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
Confezionamento
bag with 549 ampoules
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)