Documenti fondamentali
30282-U
Supelco
Replaceable fluoropolymer-faced silicone septa for ZHE Fitting
pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Septa, PTFE/Silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
Confezionamento
pkg of 10 ea
Parametri
250 °C temp. limit
applicazioni
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)