29535-U
Carbopack™ B
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass TD tube
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Nome Commerciale
Carbopack™
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Area superficiale
~100 m2/g
Matrice
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Compatibilità
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)